2-Nitro-p-toluidin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-Amino-3-nitrotoluol, 2-Nitro-4-methylanilin, 4-Methyl-2-nitroanilin
A13666.0E A13666.22 A13666.36
A13666.0EEA 292 EUR
A13666.0E A13666.22 A13666.36
2-Nitro-p-toluidin ≥98%
2-Nitro-p-toluidin
Purity: 98+% CAS No.: 89-62-3 Molecular Formula: C7H8N2O2 Formula Weight: 152.15 Flash Point: 157°(314°F) Odour: Characteristic Boiling Point: 169°/21mm Beilstein Reference: 879506 UN No.: 2660 MDL No.: MFCD00007907
Formel: C₇H₈N₂O₂
Molecular Weight: 152.15 g/mol
Siedepunkt: 169 °C (21 mmHg)
Schmelzpunkt: 115…118 °C
Dichte: 1.31
Flammpunkt: 157 °C (314 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007907
CAS-Nummer: 89-62-3
EINECS: 201-924-9
UN: 2660
ADR: 6.1 III