2-Methoxybenzylamin 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-(Aminomethyl)anisol, o-Anisylamin
170540100 170540500
ACRO170540100EA 36.8 EUR
ACRO170540100 ACRO170540500
2-Methoxybenzylamin 98%
2-Methoxybenzylamin
Formel: C₈H₁₁NO
Molecular Weight: 137.18 g/mol
Siedepunkt: 231…233 °C (760 mmHg)
Dichte: 1.05 g/cm³
Flammpunkt: 100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008110
CAS-Nummer: 6850-57-3
EINECS: 229-941-7
UN: 2735
ADR: 8 II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5475 to 1.5495 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %