2-Methoxybenzylamin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
L02273.14
L02273.22
L02273.14EA
75.2
EUR
L02273.14
L02273.22
2-Methoxybenzylamin ≥98%
2-Methoxybenzylamin
Purity: 98+%
CAS No.: 6850-57-3
Molecular Formula: C8H11NO
Formula Weight: 137.18
Flash Point: 100°(212°F)
Refractive Index: 1.5480
Boiling Point: 228-229°
Beilstein Reference: 1100448
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00008110
Formel:
C₈H₁₁NO Siedepunkt: 228…229 °C Dichte: 1,057 Flammpunkt: 100 °C (212 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008110 CAS-Nummer: 6850-57-3 EINECS: 229-941-7 UN: 2735 ADR: 8,III |