3-Methoxybenzylamin 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
m-Anisylamine, 3-(Aminomethyl)anisole
170550100
170550250
ACRO170550100EA
71.3
EUR
ACRO170550100
ACRO170550250
3-Methoxybenzylamin 98%
3-Methoxybenzylamin
Formel:
C₈H₁₁NO Molecular Weight: 137.18 g/mol Siedepunkt: 140 °C (37 mmHg) Dichte: 1.07 g/cm³ Flammpunkt: >110 °C |
MDL:
MFCD00008115 CAS-Nummer: 5071-96-5 EINECS: 225-779-6 UN: 2735 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5470 to 1.5490 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |
HPLC | ≥97.5 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...