3-Methoxybenzylamin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
m-Anisylamine, 3-(Aminomethyl)anisole
L02054.06
L02054.14
L02054.06EA
46
EUR
L02054.06
L02054.14
3-Methoxybenzylamin ≥98%
3-Methoxybenzylamin
Purity: 98+%
CAS No.: 5071-96-5
Molecular Formula: C8H11NO
Formula Weight: 137.18
Flash Point:
Formel:
C₈H₁₁NO Molecular Weight: 137.18 g/mol Siedepunkt: 230…231 °C Dichte: 1.066 Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008115 CAS-Nummer: 5071-96-5 EINECS: 225-779-6 UN: 2735 |