3-Methoxybenzylamin
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
008880-5G 008880-25G
FLUO008880-5GEA 31.1 EUR
FLUO008880-5G FLUO008880-25G
3-Methoxybenzylamin
3-Methoxybenzylamin
Formel: C₈H₁₁NO
Siedepunkt: 238 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,07 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00008115
CAS-Nummer: 5071-96-5
EINECS: 225-779-6
UN: 2735
ADR: 8,III