3-Methoxybenzylamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
159891-1G 159891-5G
SIAL159891-1GEA 27 EUR
SIAL159891-1G SIAL159891-5G
3-Methoxybenzylamin, Sigma-Aldrich®
3-Methoxybenzylamin
Formel: C₈H₁₁NO
Siedepunkt: 238 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,07 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00008115
CAS-Nummer: 5071-96-5
EINECS: 225-779-6
UN: 2735
ADR: 8,III