4-Methoxybenzylamin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-(Aminomethyl)anisole, p-Anisylamine
A14999.14 A14999.22 A14999.36
A14999.14EA 54.6 EUR
A14999.14 A14999.22 A14999.36
4-Methoxybenzylamin ≥98%
4-Methoxybenzylamin
Purity: 98+% CAS No.: 2393-23-9 Molecular Formula: C8H11NO Formula Weight: 137.18 Flash Point: 114°(237°F) Refractive Index: 1.5460 Odour: Amine-like Melting Point: -10° Boiling Point: 236-237° Beilstein Reference: 508206 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00008122
Formel: C₈H₁₁NO
Molecular Weight: 137.18 g/mol
Siedepunkt: 236…237 °C
Schmelzpunkt: –10 °C
Dichte: 1.053
Flammpunkt: 114 °C (237 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008122
CAS-Nummer: 2393-23-9
EINECS: 219-247-2
UN: 2735