4-Methoxybenzylamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
M11103-100G M11103-25G
SIALM11103-100GEA 478 EUR
SIALM11103-100G SIALM11103-25G
4-Methoxybenzylamin, Sigma-Aldrich®
4-Methoxybenzylamin
Formel: C₈H₁₁NO
Siedepunkt: 236 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008122
CAS-Nummer: 2393-23-9
EINECS: 219-247-2
UN: 2735
ADR: 8,III