2-Aminobenzylalkohol 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 2-(Hydroxymethyl)anilin, (2-Aminophenyl)methanol
A13180.09 A13180.18 A13180.30
A13180.09EA 24.3 EUR
A13180.09 A13180.18 A13180.30
2-Aminobenzylalkohol 98%
2-Aminobenzylalkohol
Purity: 98% CAS No.: 5344-90-1 Molecular Formula: C7H9NO Formula Weight: 123.16 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 81-84° Boiling Point: 160°/10mm Beilstein Reference: 1072211 MDL No.: MFCD00007749
Formel: C₇H₉NO
Molecular Weight: 123.15 g/mol
Siedepunkt: 160 °C (10 mmHg)
Schmelzpunkt: 81…84 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00007749
CAS-Nummer: 5344-90-1
EINECS: 226-293-7