3-Aminobenzylalkohol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 3-(Hydroxymethyl)anilin, (3-Aminophenyl)methanol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
191396-10G 191396-25G
SIAL191396-10GEA 111 EUR
SIAL191396-10G SIAL191396-25G
3-Aminobenzylalkohol, Sigma-Aldrich®
3-Aminobenzylalkohol
Formel: C₇H₉NO
Molecular Weight: 123.15 g/mol
Siedepunkt: 272
Schmelzpunkt: 90…93 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00007817
CAS-Nummer: 1877-77-6
EINECS: 217-514-8