4-Aminobenzylalkohol 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: (4-Aminophenyl)methanol, 4-(Hydroxymethyl)anilin
348240050 348240500
ACRO348240050EA 106 EUR
ACRO348240050 ACRO348240500
4-Aminobenzylalkohol 98%
4-Aminobenzylalkohol
Formel: C₇H₉NO
Molecular Weight: 123.15 g/mol
Siedepunkt: 169…171 °C (11 mmHg)
Schmelzpunkt: 60…63 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00014782
CAS-Nummer: 623-04-1
EINECS: 210-767-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white to yellow to brown Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 59 to 65 °C
HPLC ≥97.5 %