4-Aminobenzylalkohol 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: (4-Aminophenyl)methanol, 4-(Hydroxymethyl)anilin
A14130.06 A14130.14 A14130.22
A14130.06EA 97.9 EUR
A14130.06 A14130.14 A14130.22
4-Aminobenzylalkohol 98%
4-Aminobenzylalkohol
Purity: 98% CAS No.: 623-04-1 Molecular Formula: C7H9NO Formula Weight: 123.16 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 59-63° Beilstein Reference: 2078680 MDL No.: MFCD00014782
Formel: C₇H₉NO
Molecular Weight: 123,15 g/mol
Siedepunkt: 169…171 °C (11 mmHg)
Schmelzpunkt: 59…63 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00014782
CAS-Nummer: 623-04-1
EINECS: 210-767-5