4-Aminobenzylalkohol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: (4-Aminophenyl)methanol, 4-(Hydroxymethyl)anilin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
191558-25G 191558-5G
SIAL191558-25GEA 370 EUR
SIAL191558-25G SIAL191558-5G
4-Aminobenzylalkohol, Sigma-Aldrich®
4-Aminobenzylalkohol
Formel: C₇H₉NO
Molecular Weight: 123.15 g/mol
Siedepunkt: 169…171 °C (11 mmHg)
Schmelzpunkt: 75
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00014782
CAS-Nummer: 623-04-1
EINECS: 210-767-5