2,3-Diaminotoluol 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Toluylen-2,3-diamin, Toluol-2,3-diamin, 3-Methyl-o-phenylendiamin, 3-Methylbenzol-1,2-diamin, 1,2-Diamino-3-methylbenzol
305670050 305670010
ACRO305670050EA 97.8 EUR
ACRO305670050 ACRO305670010
2,3-Diaminotoluol 97%
2,3-Diaminotoluol
Formel: C₇H₁₀N₂
Molecular Weight: 122.17 g/mol
Siedepunkt: 255
Schmelzpunkt: 58…63 °C
Dichte: 1.3
MDL: MFCD00011589
CAS-Nummer: 2687-25-4
EINECS: 220-248-5
UN: 2811
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Brown to dark brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 58 to 63 °C (Dec)
HPLC ≥96.0 %
Titration with HClO4 ≥96.0 %