2,3-Diaminotoluol 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Toluylen-2,3-diamin, Toluol-2,3-diamin, 3-Methyl-o-phenylendiamin, 3-Methylbenzol-1,2-diamin, 1,2-Diamino-3-methylbenzol
A15647.14 A15647.06 A15647.22
A15647.14EA 452 EUR
A15647.14 A15647.06 A15647.22
2,3-Diaminotoluol 97%
2,3-Diaminotoluol
Purity: 98% CAS No.: 2687-25-4 Molecular Formula: C7H10N2 Formula Weight: 122.17 Melting Point: 56-60° Boiling Point: 225° MDL No.: MFCD00011589
Formel: C₇H₁₀N₂
Molecular Weight: 122.17 g/mol
Siedepunkt: 225 °C
Schmelzpunkt: 56…60 °C
Dichte: 1.3 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011589
CAS-Nummer: 2687-25-4
EINECS: 220-248-5
UN: 2811
ADR: 6.1 III