3,4-Diaminotoluol 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
B24378.22 B24378.36
B24378.22EA 39 EUR
B24378.22 B24378.36
3,4-Diaminotoluol 97%
3,4-Diaminotoluol
Purity: 97% CAS No.: 496-72-0 Molecular Formula: C7H10N2 Formula Weight: 122.17 Melting Point: 86-90° Boiling Point: 265° MDL No.: MFCD00007728
Formel: C₇H₁₀N₂
Siedepunkt: 265 °C
Schmelzpunkt: 86…90 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007728
CAS-Nummer: 496-72-0
EINECS: 207-826-2