3,4-Diaminotoluol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 4-Methyl-1,2-phenylendiamin, 1,2-Diamino-4-methylbenzol, Toluol-3,4-diamin, Toluylen-3,4-diamin, 4-Methyl-o-phenylendiamin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
33380-100G-F 33380-500G-F
SIAL33380-100G-FEA 46.6 EUR
SIAL33380-100G-F SIAL33380-500G-F
3,4-Diaminotoluol, Sigma-Aldrich®
3,4-Diaminotoluol
Formel: C₇H₁₀N₂
Molecular Weight: 122.17 g/mol
Siedepunkt: 265
Schmelzpunkt: 86…89 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007728
CAS-Nummer: 496-72-0
EINECS: 207-826-2