3,4-Diaminotoluol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 4-Methyl-1,2-phenylendiamin, 1,2-Diamino-4-methylbenzol, Toluol-3,4-diamin, Toluylen-3,4-diamin, 4-Methyl-o-phenylendiamin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
D26024-100G D26024-5G
SIALD26024-100GEA 46.6 EUR
SIALD26024-100G SIALD26024-5G
3,4-Diaminotoluol, Sigma-Aldrich®
3,4-Diaminotoluol
Formel: C₇H₁₀N₂
Molecular Weight: 122,17 g/mol
Siedepunkt: 265 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 86…89 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007728
CAS-Nummer: 496-72-0
EINECS: 207-826-2