2,6-Diaminotoluol 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Toluol-2,6-diamin, Toluylen-2,6-diamin, 1,3-Diamino-2-methylbenzol, 2-Methyl-m-phenylendiamin
164680250 164680050
ACRO164680250EA 116 EUR
ACRO164680250 ACRO164680050
2,6-Diaminotoluol 98%
2,6-Diaminotoluol
Formel: C₇H₁₀N₂
Molecular Weight: 122.17 g/mol
Siedepunkt: 289 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 102…107 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00007800
CAS-Nummer: 823-40-5
EINECS: 212-513-9
UN: 3077
ADR: 9 III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Dark grey to brown to black Powder or pellets and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 102 to 107 °C
HPLC ≥97.5 %