2,4-Diaminotoluol 98%

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

Synonyme: Toluylen-2,4-diamin, 1,3-Diamino-4-methylbenzol, 4-Methyl-m-phenylendiamin, 4-Methyl-1,3-phenylendiamin, Toluol-2,4-diamin

146600010 146600250 146602500
ACRO146600010EA 555 EUR
ACRO146600010 ACRO146600250 ACRO146602500
2,4-Diaminotoluol 98%
2,4-Diaminotoluol
Formel: C₇H₁₀N₂
Molecular Weight: 122,17 g/mol
Siedepunkt: 283…285 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 97…101 °C
Dichte: 1,045 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 149 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007804
CAS-Nummer: 95-80-7
EINECS: 202-453-1
UN: 1709
ADR: 6.1,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Dark grey to brown Powder or crystals or flakes and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 95 to 102 °C
HPLC ≥97.5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR