2,4-Diaminotoluol 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Toluylen-2,4-diamin, 1,3-Diamino-4-methylbenzol, 4-Methyl-m-phenylendiamin, 4-Methyl-1,3-phenylendiamin, Toluol-2,4-diamin
B23495.0B B23495.30
B23495.0BEA 152 EUR
B23495.0B B23495.30
2,4-Diaminotoluol 98%
2,4-Diaminotoluol
Purity: 98% CAS No.: 95-80-7 Molecular Formula: C7H10N2 Formula Weight: 122.17 Flash Point: 169°(336°F) Odour: Recognizable Boiling Point: 283-285° Beilstein Reference: 2205839 UN No.: 1709 MDL No.: MFCD00007804
Formel: C₇H₁₀N₂
Molecular Weight: 122,17 g/mol
Siedepunkt: 283…285 °C
Schmelzpunkt: 96…101 °C
Dichte: 1,045 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 169 °C (336 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007804
CAS-Nummer: 95-80-7
EINECS: 202-453-1
UN: 1709
ADR: 6.1,III