2,4-Diaminotoluol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Toluylen-2,4-diamin, 1,3-Diamino-4-methylbenzol, 4-Methyl-m-phenylendiamin, 4-Methyl-1,3-phenylendiamin, Toluol-2,4-diamin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.03269.0005 8.03269.0250 8.03269.1000
8.03269.0005EA 27 EUR
8.03269.0005 8.03269.0250 8.03269.1000
2,4-Diaminotoluol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
2,4-Diaminotoluol
Formel: C₇H₁₀N₂
Molecular Weight: 122,17 g/mol
Siedepunkt: 292 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 99 °C
Dichte: 1,045 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007804
CAS-Nummer: 95-80-7
EINECS: 202-453-1
UN: 1709
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 35 g/l (20 °C)
Melting Point 96 - 99 °C
Molar Mass 122.17 g/mol
Bulk Density 500 kg/m3
Boiling Point 284 - 286 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1 hPa (106 °C)
Flash Point 169 °C
Ignition Point 520 °C