2,4-Diaminotoluol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Toluylen-2,4-diamin, 1,3-Diamino-4-methylbenzol, 4-Methyl-m-phenylendiamin, 4-Methyl-1,3-phenylendiamin, Toluol-2,4-diamin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
101915-250G
101915-50G
SIAL101915-250GEA
207
EUR
SIAL101915-250G
SIAL101915-50G
2,4-Diaminotoluol, Sigma-Aldrich®
2,4-Diaminotoluol
Formel:
C₇H₁₀N₂ Molecular Weight: 122.17 g/mol Siedepunkt: 292 Schmelzpunkt: 99 Dichte: 1.045 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007804 CAS-Nummer: 95-80-7 EINECS: 202-453-1 UN: 1709 ADR: 6.1 III |