Benzyl(methyl)amin 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
N-Benzylmethylamin, N-Methylbenzylamin
A13746.AE
A13746.AK
A13746.AU
A13746.AEEA
23.9
EUR
A13746.AE
A13746.AK
A13746.AU
Benzyl(methyl)amin 97%
Benzyl(methyl)amin
Purity: 97%
CAS No.: 103-67-3
Molecular Formula: C8H11N
Formula Weight: 121.18
Flash Point: 77°(170°F)
Refractive Index: 1.5230
Odour: Amine-like
pH: 10
Melting Point: -55°
Boiling Point: 184-188°
Beilstein Reference: 606221
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00008289
Formel:
C₆H₅CH₂NHCH₃ Molecular Weight: 121,18 g/mol Siedepunkt: 184…188 °C Schmelzpunkt: –55 °C Dichte: 0,940 Flammpunkt: 77 °C (170 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008289 CAS-Nummer: 103-67-3 EINECS: 203-133-4 UN: 2922 ADR: 8,III |