Benzyl(methyl)amin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: N-Benzylmethylamin, N-Methylbenzylamin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
B25606-100ML B25606-500ML B25606-5ML
SIALB25606-100MLEA 44.1 EUR
SIALB25606-100ML SIALB25606-500ML SIALB25606-5ML
Benzyl(methyl)amin, Sigma-Aldrich®
Benzyl(methyl)amin
Formel: C₆H₅CH₂NHCH₃
Molecular Weight: 121,18 g/mol
Siedepunkt: ∼184 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –55 °C
Dichte: 0,94 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 61 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008289
CAS-Nummer: 103-67-3
EINECS: 203-133-4
UN: 2735
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=067337f4cbd3ebd20fe522a5bac5c9f29cb10e6a&vid=fab9de39bcd5ba3758c9402492897f6aed55e8ee&prid=web&clid=SAPDAM