5-Methyl-2-nitroanisol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 1-Methoxy-3-methyl-6-nitrobenzol, 3-Methoxy-4-nitrotoluol, Methyl-6-nitro-m-tolylether
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
281514-25G 281514-5G
SIAL281514-25GEA 173 EUR
SIAL281514-25G SIAL281514-5G
5-Methyl-2-nitroanisol, Sigma-Aldrich®
5-Methyl-2-nitroanisol
Formel: C₈H₉NO₃
Molecular Weight: 167,16 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007367
CAS-Nummer: 38512-82-2
EINECS: 253-975-1
UN: 2446
ADR: 6.1,III