2-Nitrobenzylalkohol 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(2-Nitrophenyl)methanol
128510250
128511000
128510050
ACRO128510250EA
51.2
EUR
ACRO128510250
ACRO128511000
ACRO128510050
2-Nitrobenzylalkohol 97%
2-Nitrobenzylalkohol
Formel:
C₇H₇NO₃ Molecular Weight: 153,14 g/mol Siedepunkt: 270 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: 69…73 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007186 CAS-Nummer: 612-25-9 EINECS: 210-302-6 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Beige to light brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 69 to 73 °C |
GC | ≥96.0 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...