2-Nitrobenzylalkohol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: (2-Nitrophenyl)methanol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
N12805-100G N12805-25G
SIALN12805-100GEA 524 EUR
SIALN12805-100G SIALN12805-25G
2-Nitrobenzylalkohol, Sigma-Aldrich®
2-Nitrobenzylalkohol
Formel: C₇H₇NO₃
Molecular Weight: 153,14 g/mol
Siedepunkt: 270 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 71…72 °C
MDL: MFCD00007186
CAS-Nummer: 612-25-9
EINECS: 210-302-6