3-Nitrobenzylalkohol
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: (3-Nitrophenyl)methanol
008826-10G 008826-50G
FLUO008826-10GEA 0 EUR
FLUO008826-10G FLUO008826-50G
3-Nitrobenzylalkohol
3-Nitrobenzylalkohol
Formel: C₇H₇NO₃
Molecular Weight: 153.14 g/mol
Siedepunkt: 317
Schmelzpunkt: 26…27 °C
Dichte: 1.3 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00007273
CAS-Nummer: 619-25-0
EINECS: 210-588-2