4-Nitrobenzylalkohol 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: (4-Nitrophenyl)methanol
128520250 128521000
ACRO128520250EA 33.2 EUR
ACRO128520250 ACRO128521000
4-Nitrobenzylalkohol 99%
4-Nitrobenzylalkohol
Formel: C₇H₇NO₃
Molecular Weight: 153.14 g/mol
Siedepunkt: 185 °C (12 mmHg)
Schmelzpunkt: 92…95 °C
Flammpunkt: 180 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007376
CAS-Nummer: 619-73-8
EINECS: 210-611-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 92 to 95 °C
GC ≥98.5 %