4-Nitrobenzylalkohol
Lieferant: Thermo Scientific
SB01165.1 SB01165.10 SB01165.50
MAYBSB01165.1EA 0 EUR
MAYBSB01165.1 MAYBSB01165.10 MAYBSB01165.50
4-Nitrobenzylalkohol
4-Nitrobenzylalkohol
Formel: C₇H₇NO₃
Siedepunkt: 321 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 90…91 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007376
CAS-Nummer: 619-73-8
EINECS: 210-611-6