4-Nitrobenzylalkohol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: (4-Nitrophenyl)methanol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
N12821-100G N12821-25G
SIALN12821-100GEA 115 EUR
SIALN12821-100G SIALN12821-25G
4-Nitrobenzylalkohol, Sigma-Aldrich®
4-Nitrobenzylalkohol
Formel: C₇H₇NO₃
Molecular Weight: 153,14 g/mol
Siedepunkt: 321 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 90…91 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007376
CAS-Nummer: 619-73-8
EINECS: 210-611-6