5-Nitro-o-kresol
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Hydroxy-2-methyl-5-nitrobenzol, 2-Methyl-5-nitrophenol, 2-Hydroxy-4-nitrotoluol
SB01762.1
SB01762EA
SB01762EE
MAYBSB01762.1EA
0
EUR
MAYBSB01762.1
MAYBSB01762EA
MAYBSB01762EE
5-Nitro-o-kresol
5-Nitro-o-kresol
Formel:
C₇H₇NO₃ Molecular Weight: 153.14 g/mol |
MDL:
MFCD00043909 CAS-Nummer: 5428-54-6 EINECS: 226-580-7 UN: 2446 ADR: 6.1 III |