4-Nitro-m-kresol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
L03163.14
L03163.22
L03163.14EA
36.3
EUR
L03163.14
L03163.22
4-Nitro-m-kresol ≥98%
4-Nitro-m-kresol
Purity: 98%
CAS No.: 2581-34-2
Molecular Formula: C7H7NO3
Formula Weight: 153.14
Odour: Phenol-like
Melting Point: 126-130°
Beilstein Reference: 1868105
MDL No.: MFCD00007333
Formel:
C₇H₇NO₃ Schmelzpunkt: 126…130 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007333 CAS-Nummer: 2581-34-2 EINECS: 219-952-5 UN: 2446 ADR: 6.1,III |