3-Nitro-p-kresol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Methyl-3-nitrophenol, 1-Hydroxy-4-methyl-3-nitrobenzol, 4-Hydroxy-2-nitrotoluol
44285.09 44285.18
44285.09EA 84.4 EUR
44285.09 44285.18
3-Nitro-p-kresol ≥98%
3-Nitro-p-kresol
Purity: 98% CAS No.: 2042-14-0 Molecular Formula: C7H7NO3 Formula Weight: 153.14 Physical Form: Powder Odour: Phenol-like UN No.: 2446 MDL No.: MFCD00007244
Formel: C₇H₇NO₃
Molecular Weight: 153.14 g/mol
Schmelzpunkt: 77…81 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007244
CAS-Nummer: 2042-14-0
EINECS: 218-044-6
UN: 2446
ADR: 6.1 III