3,5-Dinitrobenzylalkohol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
184144-100G 184144-25G 184144-5G
SIAL184144-100GEA 811 EUR
SIAL184144-100G SIAL184144-25G SIAL184144-5G
3,5-Dinitrobenzylalkohol, Sigma-Aldrich®
3,5-Dinitrobenzylalkohol
Formel: C₇H₆N₂O₅
Molecular Weight: 198,14 g/mol
Schmelzpunkt: 98 °C
MDL: MFCD00007235
CAS-Nummer: 71022-43-0
EINECS: 275-131-1