2-Methoxybenzylalkohol 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: (2-Methoxyphenyl)methanol, 2-(Hydroxymethyl)anisol
125760100 125760500 125762500
ACRO125760100EA 24.8 EUR
ACRO125760100 ACRO125760500 ACRO125762500
2-Methoxybenzylalkohol 99%
2-Methoxybenzylalkohol
Formel: C₈H₁₀O₂
Molecular Weight: 138.17 g/mol
Siedepunkt: 248…250 °C (760 mmHg)
Dichte: 1.03 g/cm³
Flammpunkt: >112 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004611
CAS-Nummer: 612-16-8
EINECS: 210-296-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to Yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5460 to 1.5490 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %