4-Methoxybenzylalkohol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 4-(Hydroxymethyl)anisol, Anisalkohol, (4-Methoxyphenyl)methanol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W209902-10KG-K W209902-1KG-K W209902-25KG-K
SIALW209902-10KG-KEA 652 EUR
SIALW209902-10KG-K SIALW209902-1KG-K SIALW209902-25KG-K
4-Methoxybenzylalkohol, Sigma-Aldrich®
4-Methoxybenzylalkohol
Formel: C₈H₁₀O₂
Molecular Weight: 138.17 g/mol
Siedepunkt: 145
Schmelzpunkt: 20…24 °C
Dichte: 1.1 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004653
CAS-Nummer: 105-13-5
EINECS: 203-273-6
Merck Index: 13,00608