2-Ethoxybenzylalkohol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: (2-Ethoxyphenyl)methanol
A15477.14 A15477.22
A15477.14EA 94.2 EUR
A15477.14 A15477.22
2-Ethoxybenzylalkohol ≥98%
2-Ethoxybenzylalkohol
Purity: 98% CAS No.: 71672-75-8 Molecular Formula: C9H12O2 Formula Weight: 152.19 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5320 Boiling Point: 263-265° Beilstein Reference: 2555374 MDL No.: MFCD00004616
Formel: C₉H₁₂O₂
Molecular Weight: 152,19 g/mol
Siedepunkt: 263…265 °C
Schmelzpunkt: 0 °C
Dichte: 1,074
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004616
CAS-Nummer: 71672-75-8
EINECS: 275-811-8