2-Methoxy-p-kresol 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Methoxy-4-methylphenol, 4-Hydroxy-3-methoxytoluol, 1-Hydroxy-2-methoxy-4-methylbenzol, 2-Hydroxy-5-methylanisol
413850250 413851000
ACRO413850250EA 46.6 EUR
ACRO413850250 ACRO413851000
2-Methoxy-p-kresol 99%
2-Methoxy-p-kresol
Formel: C₈H₁₀O₂
Molecular Weight: 138,17 g/mol
Siedepunkt: 219…222 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 2 °C
Dichte: 1,09 g/cm³
Flammpunkt: 90 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002378
CAS-Nummer: 93-51-6
EINECS: 202-252-9
Merck Index: 13,02599
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid (May turn yellow on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5350 to 1.5400 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %