2-Methoxy-p-kresol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Methoxy-4-methylphenol, 4-Hydroxy-3-methoxytoluol, 1-Hydroxy-2-methoxy-4-methylbenzol, 2-Hydroxy-5-methylanisol
A13603.09
A13603.18
A13603.30
A13603.09EA
28.8
EUR
A13603.09
A13603.18
A13603.30
2-Methoxy-p-kresol ≥98%
2-Methoxy-p-kresol
Purity: 98+%
CAS No.: 93-51-6
Molecular Formula: C8H10O2
Formula Weight: 138.17
Flash Point: 99°(210°F)
Refractive Index: 1.5370
Odour: Characteristic
Melting Point: 5-6°
Boiling Point: 220-222°
Beilstein Reference: 1862340
Merck Reference: 14,2571
MDL No.: MFCD00002378
Formel:
C₈H₁₀O₂ Molecular Weight: 138,17 g/mol Siedepunkt: 220…222 °C Schmelzpunkt: 5…6 °C Dichte: 1,092 Flammpunkt: 99 °C (210 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002378 CAS-Nummer: 93-51-6 EINECS: 202-252-9 Merck Index: 14,2571 |