2-Methoxy-p-kresol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 2-Methoxy-4-methylphenol, 4-Hydroxy-3-methoxytoluol, 1-Hydroxy-2-methoxy-4-methylbenzol, 2-Hydroxy-5-methylanisol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W267112-100G-K W267112-1KG-K
SIALW267112-100G-KEA 336 EUR
SIALW267112-100G-K SIALW267112-1KG-K
2-Methoxy-p-kresol, Sigma-Aldrich®
2-Methoxy-p-kresol
Formel: C₈H₁₀O₂
Molecular Weight: 138.17 g/mol
Siedepunkt: 219…222 °C (1013 hPa)
Dichte: 1.09 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002378
CAS-Nummer: 93-51-6
EINECS: 202-252-9
Merck Index: 13,02599