4-Hydroxy-3-methoxybenzylalkohol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)methanol, Vanillylalkohol, 2-Hydroxy-5-(hydroxymethyl)anisol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
175536-50G
175536-250G
SIAL175536-50GEA
60.7
EUR
SIAL175536-50G
SIAL175536-250G
4-Hydroxy-3-methoxybenzylalkohol, Sigma-Aldrich®
4-Hydroxy-3-methoxybenzylalkohol
Formel:
C₈H₁₀O₃ Molecular Weight: 154.17 g/mol Siedepunkt: 293 Schmelzpunkt: 113 |
MDL:
MFCD00004659 CAS-Nummer: 498-00-0 EINECS: 207-852-4 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...