3,5-Dimethoxytoluol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1,3-Dimethoxy-5-methylbenzol
L00809.03
L00809.06
L00809.14
L00809.03EA
40.5
EUR
L00809.03
L00809.06
L00809.14
3,5-Dimethoxytoluol ≥98%
3,5-Dimethoxytoluol
Purity: 98%
CAS No.: 4179-19-5
Molecular Formula: C9H12O2
Formula Weight: 152.19
Flash Point: 101°(213°F)
Refractive Index: 1.5225
Odour: Aromatic
Boiling Point: 244°
Beilstein Reference: 2043558
MDL No.: MFCD00015435
Formel:
C₉H₁₂O₂ Molecular Weight: 152,19 g/mol Siedepunkt: 244 °C Dichte: 1,039 Flammpunkt: 101 °C (213 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00015435 CAS-Nummer: 4179-19-5 EINECS: 224-048-9 |