3,4-Dimethoxybenzylalkohol 96%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: Veratrylalkohol, (3,4-Dimethoxyphenyl)methanol

115490250 115491000 115495000
ACRO115490250EA 37.6 EUR
ACRO115490250 ACRO115491000 ACRO115495000
3,4-Dimethoxybenzylalkohol 96%
3,4-Dimethoxybenzylalkohol
Formel: C₉H₁₂O₃
Molecular Weight: 168.19 g/mol
Siedepunkt: 296…297 °C (732 mmHg)
Schmelzpunkt: 22 °C
Dichte: 1.15 g/cm³
Flammpunkt: >112 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004638
CAS-Nummer: 93-03-8
EINECS: 202-212-0

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to yellow to golden Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR