3,4-Dimethoxybenzylalkohol ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Veratrylalkohol, (3,4-Dimethoxyphenyl)methanol
A13396.14 A13396.22 A13396.36 AB109247.0100
A13396.14EA 37.4 EUR
A13396.14 A13396.22 A13396.36 ABCRAB109247.0100
3,4-Dimethoxybenzylalkohol ≥97%
3,4-Dimethoxybenzylalkohol
Purity: 97% CAS No.: 93-03-8 Molecular Formula: C9H12O3 Formula Weight: 168.19 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5530 Melting Point: ca 22° Boiling Point: 297-298° Beilstein Reference: 639388 MDL No.: MFCD00004638
Formel: C₉H₁₂O₃
Molecular Weight: 168.19 g/mol
Siedepunkt: 297…298 °C
Schmelzpunkt: ∼ 22 °C
Dichte: 1.176
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004638
CAS-Nummer: 93-03-8
EINECS: 202-212-0