3,4-Dimethoxybenzylalkohol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Veratrylalkohol, (3,4-Dimethoxyphenyl)methanol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
D133000-25G D133000-100G
SIALD133000-25GEA 66.8 EUR
SIALD133000-25G SIALD133000-100G
3,4-Dimethoxybenzylalkohol, Sigma-Aldrich®
3,4-Dimethoxybenzylalkohol
Formel: C₉H₁₂O₃
Molecular Weight: 168,19 g/mol
MDL: MFCD00004638
CAS-Nummer: 93-03-8
EINECS: 202-212-0