2,4-Dimethoxybenzylalkohol 99%
Lieferant: Thermo Scientific
170460250 170461000
ACRO170460250EA 87.9 EUR
ACRO170460250 ACRO170461000
2,4-Dimethoxybenzylalkohol 99%
2,4-Dimethoxybenzylalkohol
Formel: C₉H₁₂O₃
Molecular Weight: 168,19 g/mol
Siedepunkt: 177…179 °C (10 mmHg)
Schmelzpunkt: 37…40 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004614
CAS-Nummer: 7314-44-5
EINECS: 230-775-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 34 to 38 °C
GC ≥98.5 %