2,4,6-Trimethoxytoluol ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
1-Methyl-2,4,6-trimethoxybenzol
L02155.06
L02155.14
L02155.06EA
86.1
EUR
L02155.06
L02155.14
2,4,6-Trimethoxytoluol ≥97%
2,4,6-Trimethoxytoluol
Purity: 97%
CAS No.: 14107-97-2
Molecular Formula: C10H14O3
Formula Weight: 182.22
Refractive Index: 1.5310
Melting Point: 27-28°
Boiling Point: 100-105°/1mm
Beilstein Reference: 2048952
MDL No.: MFCD00008375
Formel:
C₁₀H₁₄O₃ Siedepunkt: 100…105 °C (1 mmHg) Schmelzpunkt: 27…28 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008375 CAS-Nummer: 14107-97-2 EINECS: 237-962-8 |